8-Mercaptoquinoline-5-sulphonic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR4843-10G OR4843-1G OR4843-5G
APOSOR4843-10GEA 1430 EUR
APOSOR4843-10G APOSOR4843-1G APOSOR4843-5G
8-Mercaptoquinoline-5-sulphonic acid
8-Mercaptoquinoline-5-sulphonic acid
Formule: C₉H₇NO₃S₂
Smeltpunt: 280…282 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00631699
CAS nummer: 5825-36-5