2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4859-5G OR4859-25G OR4859-100G
APOSOR4859-5GEA 22 EUR
APOSOR4859-5G APOSOR4859-25G APOSOR4859-100G
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016507
CAS nummer: 85-57-4
EINECS: 201-616-4