5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4900-1G OR4900-500MG
APOSOR4900-1GEA 278 EUR
APOSOR4900-1G APOSOR4900-500MG
5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
Formule: C₉H₁₃ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084956
CAS nummer: 89659-68-7