N-(2-Pyridyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR49047-1G OR49047-250MG
APOSOR49047-1GEA 512 EUR
APOSOR49047-1G APOSOR49047-250MG
N-(2-Pyridyl)benzamide
N-(2-Pyridyl)benzamide
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00459601
CAS nummer: 4589-12-2