(1S,3R)-Cyclopentane-1,3-diol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR49056-1G OR49056-250MG
APOSOR49056-1GEA 928 EUR
APOSOR49056-1G APOSOR49056-250MG
(1S,3R)-Cyclopentane-1,3-diol
(1S,3R)-Cyclopentane-1,3-diol
Formule: C₅H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13619671
CAS nummer: 16326-97-9