6-Bromo-4-methoxy-pyrazolo[1,5-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Bromo-4-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine
OR49065-1G OR49065-250MG
APOSOR49065-1GEA 236 EUR
APOSOR49065-1G APOSOR49065-250MG
6-Bromo-4-methoxy-pyrazolo[1,5-a]pyridine
6-Bromo-4-methoxy-pyrazolo[1,5-a]pyridine
Formule: C₈H₇BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17926335
CAS nummer: 1207557-36-5