(2R)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, N-BOC protected 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR49068-1G OR49068-250MG
APOSOR49068-1GEA 93.5 EUR
APOSOR49068-1G APOSOR49068-250MG
(2R)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, N-BOC protected 95%
(2R)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, N-BOC protected
Formule: C₁₃H₁₇IN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2366997-18-2