3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4911-1G OR4911-250MG
APOSOR4911-1GEA 330 EUR
APOSOR4911-1G APOSOR4911-250MG
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
Formule: C₇H₉N₃O₃S
Smeltpunt: 228…231 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00665741
CAS nummer: 100524-19-4