4-(Azidoacetyl)morpholine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4970-1G OR4970-5G OR4970-500MG OR4970-250MG
APOSOR4970-1GEA 366 EUR
APOSOR4970-1G APOSOR4970-5G APOSOR4970-500MG APOSOR4970-250MG
4-(Azidoacetyl)morpholine
4-(Azidoacetyl)morpholine
Formule: C₆H₁₀N₄O₂
Kookpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320911
CAS nummer: 864528-04-1