4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR500002-100MG OR500002-250MG
APOSOR500002-100MGEA 27.8 EUR
APOSOR500002-100MG APOSOR500002-250MG
4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride 97%
4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Formule: C₇H₁₂N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18914312
CAS nummer: 1303968-08-2