(2-Amino-3-bromophenyl)methanol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR500004-1G OR500004-250MG
APOSOR500004-1GEA 80.4 EUR
APOSOR500004-1G APOSOR500004-250MG
(2-Amino-3-bromophenyl)methanol 95+%
(2-Amino-3-bromophenyl)methanol
Formule: C₇H₈BrNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18389371
CAS nummer: 397323-70-5