3-(Chloromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR500005-100MG
OR500005-250MG
APOSOR500005-100MGEA
242
EUR
APOSOR500005-100MG
APOSOR500005-250MG
3-(Chloromethyl)benzaldehyde 97%
3-(Chloromethyl)benzaldehyde
Formule:
C₈H₇ClO Bewaar temperatuur: Vriezer |
MDL Nummer:
MFCD19232727 CAS nummer: 77072-00-5 |