3-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR500011-100MG OR500011-250MG OR500011-1G
APOSOR500011-100MGEA 84.7 EUR
APOSOR500011-100MG APOSOR500011-250MG APOSOR500011-1G
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol 97%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol
Formule: C₇H₇BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391433
CAS nummer: 666747-04-2