4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR500015-100MG OR500015-250MG
APOSOR500015-100MGEA 156 EUR
APOSOR500015-100MG APOSOR500015-250MG
4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine 95+%
4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17014484
CAS nummer: 1211529-34-8