3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR500016-1G OR500016-250MG
APOSOR500016-1GEA 454 EUR
APOSOR500016-1G APOSOR500016-250MG
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine 95%
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18415475
CAS nummer: 1261786-46-2