5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR500020-1G OR500020-250MG OR500020-5G
APOSOR500020-1GEA 48.3 EUR
APOSOR500020-1G APOSOR500020-250MG APOSOR500020-5G
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00489773
CAS nummer: 38275-42-2