4-Chloro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR500030-1G OR500030-250MG
APOSOR500030-1GEA 26.3 EUR
APOSOR500030-1G APOSOR500030-250MG
4-Chloro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
4-Chloro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₆H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31568525
CAS nummer: 1821250-10-5