4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR500034-1G OR500034-250MG
APOSOR500034-1GEA 127 EUR
APOSOR500034-1G APOSOR500034-250MG
4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95+%
4-Chlorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
Formule: C₆H₃ClN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17168971
CAS nummer: 2207-28-5