4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR500035-100MG OR500035-250MG
APOSOR500035-100MGEA 64.3 EUR
APOSOR500035-100MG APOSOR500035-250MG
4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95+%
4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
Formule: C₈H₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD24556140
CAS nummer: 59514-93-1