6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR500039-100MG OR500039-250MG
APOSOR500039-100MGEA 197 EUR
APOSOR500039-100MG APOSOR500039-250MG
6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
6-Oxa-2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28894400
CAS nummer: 1956322-51-2