3-Methyl-1-[(methylsulphanyl)methanethioyl]-1H-imidazol-3-ium iodide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR50518-1G OR50518-250MG OR50518-5G
APOSOR50518-1GEA 234 EUR
APOSOR50518-1G APOSOR50518-250MG APOSOR50518-5G
3-Methyl-1-[(methylsulphanyl)methanethioyl]-1H-imidazol-3-ium iodide
3-Methyl-1-[(methylsulphanyl)methanethioyl]-1H-imidazol-3-ium iodide
Formule: C₆H₉N₂S₂·I
Smeltpunt: 125…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32648175
CAS nummer: 262350-35-6