N-(Phenylmethoxy)urea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR50831-1G OR50831-250MG
APOSOR50831-1GEA 192 EUR
APOSOR50831-1G APOSOR50831-250MG
N-(Phenylmethoxy)urea
N-(Phenylmethoxy)urea
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Smeltpunt: 114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047867
CAS nummer: 2048-50-2