Diethyl 2-bromo-5-chloroterephthalate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR50907-10G OR50907-1G OR50907-5G
APOSOR50907-10GEA 330 EUR
APOSOR50907-10G APOSOR50907-1G APOSOR50907-5G
Diethyl 2-bromo-5-chloroterephthalate 97%
Diethyl 2-bromo-5-chloroterephthalate
Formule: C₁₂H₁₂BrClO₄
MW: 335.578 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12407164
CAS nummer: 340148-60-9