Methyl[methyl(oxo)phenyl-lambda6-sulphanylidene]amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR50942-1G OR50942-500MG
APOSOR50942-1GEA 1630 EUR
APOSOR50942-1G APOSOR50942-500MG
Methyl[methyl(oxo)phenyl-lambda6-sulphanylidene]amine
Methyl[methyl(oxo)phenyl-lambda6-sulphanylidene]amine
Formule: C₈H₁₁NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051932
CAS nummer: 30004-67-2