2-(Methylamino)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5095-1G OR5095-5G
APOSOR5095-1GEA 24.6 EUR
APOSOR5095-1G APOSOR5095-5G
2-(Methylamino)phenol
2-(Methylamino)phenol
Formule: C₇H₉NO
Smeltpunt: 89…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00462180
CAS nummer: 611-24-5
EINECS: 210-263-5