3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5097-25G OR5097-5G
APOSOR5097-25GEA 205 EUR
APOSOR5097-25G APOSOR5097-5G
3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
Formule: C₈H₇NO₂
Smeltpunt: 82…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00748831
CAS nummer: 21892-80-8