2-Bromo-6-methoxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR50983-1G OR50983-25G OR50983-5G
APOSOR50983-1GEA 32.2 EUR
APOSOR50983-1G APOSOR50983-25G APOSOR50983-5G
2-Bromo-6-methoxybenzonitrile 98%
2-Bromo-6-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09834771
CAS nummer: 1245647-50-0