8-Bromo-1,7-dihydropurin-6-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR50985-1G OR50985-250MG
APOSOR50985-1GEA 637 EUR
APOSOR50985-1G APOSOR50985-250MG
8-Bromo-1,7-dihydropurin-6-one
8-Bromo-1,7-dihydropurin-6-one
Formule: C₅H₃BrN₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01317991
CAS nummer: 56046-36-7