5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR50986-1G OR50986-250MG
APOSOR50986-1GEA 424 EUR
APOSOR50986-1G APOSOR50986-250MG
5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid 99%
5-Bromo-2,4-dimethylbenzoic acid
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229.071 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24107212
CAS nummer: 842136-27-0