Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzyl bromide, Methyl 2-(4-(bromomethyl)phenyl)acetate, 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid methyl ester
OR5099-5G OR5099-1G OR5099-10G
APOSOR5099-5GEA 143 EUR
APOSOR5099-5G APOSOR5099-1G APOSOR5099-10G
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243.097 g/mol
Smeltpunt: 37…39 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07783030
CAS nummer: 7398-42-7
UN: 1759
ADR: 8 III