3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR50991-1G OR50991-250MG
APOSOR50991-1GEA 723 EUR
APOSOR50991-1G APOSOR50991-250MG
3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
3-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Formule: C₈H₆BrNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18392318
CAS nummer: 400629-31-4