3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR50992-1G OR50992-250MG OR50992-5G
APOSOR50992-1GEA 263 EUR
APOSOR50992-1G APOSOR50992-250MG APOSOR50992-5G
3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
Formule: C₈H₆BrNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848704
CAS nummer: 90004-95-8