3-(Bromomethyl)pyridazine hydrobromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR50997-1G OR50997-250MG
APOSOR50997-1GEA 477 EUR
APOSOR50997-1G APOSOR50997-250MG
3-(Bromomethyl)pyridazine hydrobromide
3-(Bromomethyl)pyridazine hydrobromide
Formule: C₅H₅BrN₂·BrH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20526346
CAS nummer: 1452483-94-1