(1R)-2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR51000-100MG OR51000-1G OR51000-250MG
APOSOR51000-100MGEA 58.4 EUR
APOSOR51000-100MG APOSOR51000-1G APOSOR51000-250MG
(1R)-2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethan-1-ol
(1R)-2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethan-1-ol
Formule: C₈H₈Cl₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09863568
CAS nummer: 178460-80-5