7-Nitro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid ≥97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR510097-1G OR510097-250MG
APOSOR510097-1GEA 281 EUR
APOSOR510097-1G APOSOR510097-250MG
7-Nitro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid ≥97%
7-Nitro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₄N₄O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 333767-00-3