5-Bromopyridazin-4-ol ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR510142-100MG
OR510142-250MG
OR510142-1G
APOSOR510142-100MGEA
232
EUR
APOSOR510142-100MG
APOSOR510142-250MG
APOSOR510142-1G
5-Bromopyridazin-4-ol ≥98%
5-Bromopyridazin-4-ol
Formule:
C₄H₃BrN₂O MW: 174.983 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD28650545 CAS nummer: 1784428-43-8 |