7-Bromo-2-iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(Benzenesulphonyl)-7-bromo-2-iodo-1H-indole
OR51177-1G OR51177-250MG
APOSOR51177-1GEA 658 EUR
APOSOR51177-1G APOSOR51177-250MG
7-Bromo-2-iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole 95%
7-Bromo-2-iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
Formule: C₁₄H₉BrINO₂S
MW: 462.1 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2514953-08-1