2-(Methoxymethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR51189-1G OR51189-250MG
APOSOR51189-1GEA 1210 EUR
APOSOR51189-1G APOSOR51189-250MG
2-(Methoxymethyl)benzaldehyde 95%
2-(Methoxymethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD24395542
CAS nummer: 106020-70-6