tert-Butyl N-amino-N-[(2-bromophenyl)methyl]carbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR51363-1G OR51363-250MG
APOSOR51363-1GEA 614 EUR
APOSOR51363-1G APOSOR51363-250MG
tert-Butyl N-amino-N-[(2-bromophenyl)methyl]carbamate 95%
tert-Butyl N-amino-N-[(2-bromophenyl)methyl]carbamate
Formule: C₁₂H₁₇BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2268038-58-8