Disodium 7-aminonaphthalene-1,3-disulphonate 80%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5155-100G OR5155-250G OR5155-500G
APOSOR5155-100GEA 93.5 EUR
APOSOR5155-100G APOSOR5155-250G APOSOR5155-500G
Disodium 7-aminonaphthalene-1,3-disulphonate 80%
Disodium 7-aminonaphthalene-1,3-disulphonate
Formule: C₁₀H₇NO₆S₂·2Na
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07773075
CAS nummer: 842-17-1