5-Bromo-4-methyl-3-nitro-1H-pyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR51557-1G OR51557-250MG
APOSOR51557-1GEA 723 EUR
APOSOR51557-1G APOSOR51557-250MG
5-Bromo-4-methyl-3-nitro-1H-pyrazole 95%
5-Bromo-4-methyl-3-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₄H₄BrN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32689343
CAS nummer: 2514952-92-0