5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-3-methylpicolinaldehyde, 5-Bromo-2-formyl-3-methylpyridine, 5-Bromo-3-methyl-2-pyridinecarbaldehyde
OR51763-1G OR51763-250MG
APOSOR51763-1GEA 151 EUR
APOSOR51763-1G APOSOR51763-250MG
5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxaldehyde 97%
5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxaldehyde
Formule: C₇H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07776420
CAS nummer: 376587-53-0