2-Ethoxy-3-hydroxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 3-hydroxypyridin-2-yl ether, 2-Ethoxypyridin-3-ol
OR51768-1G OR51768-500MG
APOSOR51768-1GEA 122 EUR
APOSOR51768-1G APOSOR51768-500MG
2-Ethoxy-3-hydroxypyridine
2-Ethoxy-3-hydroxypyridine
Formule: C₇H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09750035
CAS nummer: 188670-05-5