4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51769-25G OR51769-5G OR51769-1G
APOSOR51769-25GEA 137 EUR
APOSOR51769-25G APOSOR51769-5G APOSOR51769-1G
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid 97%
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid
Formule: C₇H₅NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066478
CAS nummer: 499-51-4