2-Bromo-5-chloro-4-hydroxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-5-chloropyridin-4-ol
OR51774-1G OR51774-250MG
APOSOR51774-1GEA 283 EUR
APOSOR51774-1G APOSOR51774-250MG
2-Bromo-5-chloro-4-hydroxypyridine
2-Bromo-5-chloro-4-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189879
CAS nummer: 1196145-66-0