2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51778-1G OR51778-250MG
APOSOR51778-1GEA 220 EUR
APOSOR51778-1G APOSOR51778-250MG
2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride 95%
2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride
Formule: C₆H₈N₂O·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17214179
CAS nummer: 1276056-66-6