2,3-Dichloro-4-hydroxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Dichloropyridin-4-ol
OR51779-1G OR51779-5G
APOSOR51779-1GEA 264 EUR
APOSOR51779-1G APOSOR51779-5G
2,3-Dichloro-4-hydroxypyridine
2,3-Dichloro-4-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16610774
CAS nummer: 1174047-06-3