5-Bromo-3-hydroxy-2-methoxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51784-100MG OR51784-1G OR51784-500MG
APOSOR51784-100MGEA 87.6 EUR
APOSOR51784-100MG APOSOR51784-1G APOSOR51784-500MG
5-Bromo-3-hydroxy-2-methoxypyridine
5-Bromo-3-hydroxy-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18256269
CAS nummer: 1211589-04-6