5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR51785-1G OR51785-250MG
APOSOR51785-1GEA 329 EUR
APOSOR51785-1G APOSOR51785-250MG
5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Formule: C₇H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11977447
CAS nummer: 859538-76-4