trans-2,6-Dimethylmorpholine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR51786-1G OR51786-250MG
APOSOR51786-1GEA 228 EUR
APOSOR51786-1G APOSOR51786-250MG
trans-2,6-Dimethylmorpholine
trans-2,6-Dimethylmorpholine
Formule: C₆H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09953181
CAS nummer: 6485-45-6
UN: 1760
ADR: 8,III